Learn More
Restek™ Rtx™-624 Capillary Columns
Artikelnummer. 10435752
Encompass_Preferred
Click to view available options
Länge (metrisch):
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,25 mm
0,32 mm
Filmdicke:
1,4 μm
1,8 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10435752
Marke: Restek™ 10972
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Application-specific columns for volatile organic pollutants
  • Crossbond™ 6% cyanopropylphenyl/94% dimethyl polysiloxane
  • Can be used with GC/MS system or PID in tandem with ELCD
  • Excellent separation of the early-eluting gases
Spezifikation
Max. Temperatur 240 °C
Innendurchmesser (metrisch) 0,32 mm
Stationäre Phase Rtx™-624
USP-Typ G43
Zur Verwendung mit (Anwendung) Volatile Organic Pollutants Analysis
Partikelgröße 1,8 μm
Temperaturbereich -20°C to +240°C
Filmdicke 1,8 μm
Länge (metrisch) 60 m
Material Edelstahl
Polarität Low to mid polar
Beschichtung Quarzglas
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.