Learn More
Restek™ Rxi™-5ms Capillary Columns
Beschreibung
- Fused silica capillary columns with exceptional reproducible retention
- High inertness for low level basic and acidic compounds
- Ultralow bleed—improved signal-to-noise ratio, for better sensitivity and mass spectral integrity
- Long lifetime
- Equivalent to USP G27 phase
Semivolatiles, Phenols, Amines, Drugs of abuse, PCB cogeners, Solvent impurities, Residual solvents, Pesticides
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,18 mm |
| Stationäre Phase | Rxi™-5 MS |
| USP-Typ | G27 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Drugs of Abuse Analysis, Phenols, Amines, Residual Solvents Analysis, Drugs of Abuse, Pesticide Analysis, PCB Congener Analysis, Solvent Impurities Analysis |
| Partikelgröße | 0,18 μm |
| Temperaturbereich | -60 bis +330/350 °C |
| Filmdicke | 0,18 μm |
| Länge (metrisch) | 20 m |
| Polarität | Low polar |
| Beschichtung | Quarzglas |