Learn More
Restek™ Rxi™-5ms Capillary Columns
Artikelnummer. 10700987
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
15 m
20 m
30 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,18 mm
0,25 mm
0,32 mm
Filmdicke:
0,18 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Filmdicke unitSize
10700987 30 m 0,32 mm 0,5 μm -
10169192 20 m 0,18 mm 0,18 μm 1 Stück
10064525 15 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
10454683 30 m 0,25 mm 0,25 μm -
10305308 30 m 0,25 mm 0,25 μm -
10485243 60 m 0,25 mm 0,25 μm -
10299475 30 m 0,25 mm 1 μm -
10434603 30 m 0,25 mm 0,5 μm -
10068982 30 m 0,25 mm 0,5 μm 1 Stück
9 options
Artikelnummer. 10700987
Marke: Restek™ 13439
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Low-polarity phase, Crossbond™ 5% diphenyl/95% dimethyl polysiloxane
  • Fused silica capillary columns with exceptional reproducible retention
  • High inertness for low level basic and acidic compounds
  • Ultralow bleed—improved signal-to-noise ratio, for better sensitivity and mass spectral integrity
  • Long lifetime
  • Equivalent to USP G27 phase
Semivolatiles, Phenols, Amines, Drugs of abuse, PCB cogeners, Solvent impurities, Residual solvents, Pesticides
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 0,32 mm
Stationäre Phase Rxi™-5 MS
USP-Typ G27
Zur Verwendung mit (Anwendung) Drugs of Abuse Analysis, Phenols, Amines, Residual Solvents Analysis, Drugs of Abuse, Pesticide Analysis, PCB Congener Analysis, Solvent Impurities Analysis
Partikelgröße 0,5 μm
Temperaturbereich -60 bis +330/350 °C
Filmdicke 0,5 μm
Länge (metrisch) 30 m
Material Quarzglas
Polarität Low polar
Beschichtung Quarzglas