Learn More
Restek™ Rxi™5Sil MS Capillary Columns, I.D. 0.25 mm
Artikelnummer. 10389643
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 m
Filmdicke:
0,25 μm
1 μm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Filmdicke unitSize
10389643 30 m 0,25 μm -
10129664 30 m 1 μm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10389643 Lieferant Restek™ Lieferanten-Nr. 13623
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Exceptionally inert columns for GC/MS and trace level analyses
  • Low bleed at high temperatures for high sensitivity and low detection levels
  • Excellent inertness for acidic and basic compounds
  • Engineered for column-to-column reproducibility
  • Crossbound selectivity close to 5% diphenyl/95% dimethyl polysiloxane
  • Integra-Guard™ integrates guard column functionality into contiguous tubing with GC column
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Organochlorine Pesticides Analysis, Polycyclic Aromatic Compounds, Chlorinated Hydrocarbons, Phthalates, Phenols, Amines, Organochlorine Pesticides, Organophosphorous Pesticides, Drugs, Solvent Impurities Analysis, Hydrocarbon Analysis
Partikelgröße 0,25 μm
Filmdicke 0,25 μm
Länge (metrisch) 30 m
Material Quarzglas
Polarität Low polar
Beschichtung Quarzglas
Stationäre Phase Rxi™-5Sil MS
Innendurchmesser (metrisch) 0.25 mm
Temperaturbereich (metrisch) -60 bis +330/350 °C