Learn More
Restek™ Rxi™-624Sil MS GC Columns
Low-bleed, high-thermal stability column with maximum temperatures up to 320°C
Marke:  Restek™ 13868
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.45000kg
Artikelnummer. 10310595
  • 1000.67 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Inert: excellent peak shape for a wide range of compounds
  • Highly selective for volatile organics and residual solvents, especially USP 467
  • Manufactured for column-to-column reproducibility: well-suited for validated methods
Spezifikation
Spezifikation
0.25 mm
1.4 μm
30 m
300/320°C
-20°C to +300/320°C
Fused Silica