Learn More
Restek™ Rxi™-XLB GC Columns
Click to view available options
Länge (metrisch):
20 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,18 mm
0,25 mm
Filmdicke:
0,18 μm
0,25 μm
Beschreibung
- Especially well-suited for analysis of active, high molecular weight compounds with sensitive GC/MS systems including ion trap detectors
- Temperature range 30° to 360°C for 15m and 30m lengths: longer columns may have a slightly reduced maximum temperature
- Well-suited for U.S. EPA Method 525 for analysis of semivolatile compounds in drinking water
Pesticides, PCB cogeners
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,25 mm |
| Stationäre Phase | Rxi™-XLB |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pesticide Analysis, PCB Congener Analysis, PAHs Analysis |
| Partikelgröße | 0,25 μm |
| Temperaturbereich | 30°C to 340/360°C |
| Filmdicke | 0,25 μm |
| Länge (metrisch) | 60 m |
| Polarität | Low polar |
| Beschichtung | Quarzglas |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.