Learn More
Restek™ Shortix Capillary GC Column Cutter
Click to view available options
Typ:
GC-Kapillarsäulenschneider
Wartungskit
Zur Verwendung mit (Geräte):
0.25 bis 0.53 mm Innendurchmesser Schlauchmaterial
Shortix GC-Kapillarsäulenschneider
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Built-in magnifier to verify square cut
- Use with 0.25 mm ID to 0.53 mm ID tubing (0.78 mm OD maximum)
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Wartungskit |
| Enthält | Diamond cutting wheel, O-rings, tool to open the column cutter |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gas Chromatography |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Shortix GC-Kapillarsäulenschneider |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.