Learn More
Restek™ Stabilwax™-DA Capillary Columns
Artikelnummer. 12945629
Encompass_Preferred
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12945629
Marke: Restek™ 11023
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Similar in polarity to DB-FFAP, OV-351, NUKOL FFAP, HP FFAP
  • Polyethylene glycol stationary phase has high thermal stability up to 250°C (482°F)
  • Crossbond™ Carbowax™ technology provides low bleed, increased column life, and solvent rinsability
  • Resist oxidation and thermal breakdown
  • Allow free fatty acids from C1 to C20 to be analyzed without derivatization; also works well for some inorganic acids
  • Individual test chromatogram is provided with each column
Applications:
Underivatized free fatty acids
Spezifikation
Funktionalität/ Interaktionstyp Acidic
Innendurchmesser (metrisch) 0,25 mm
Stationäre Phase Stabilwax™-DA
USP-Typ G25, G35
Zur Verwendung mit (Anwendung) Free (underivatized) Acids, Some Inorganic Acids Analysis
Partikelgröße 0,25 μm
Temperaturbereich 40°C to 250°C
Filmdicke 0,25 μm
Länge (metrisch) 30 m
Material Edelstahl
Polarität Polar
Beschichtung Quarzglas
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.