Learn More
Restek™ Straight Inlet Liners for Splitless Injection
Used for samples containing a narrow molecular weight distribution and for those not prone to thermal decomposition
Marke:  Restek™ 20774
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10130085
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
  • Useful for splitless mode of operation and slow injections, small (<2μL) sample volumes, and high-boiling point solvent systems
  • Compatible with Agilent™/Finnigan™ columns
  • Liners should be packed with wool or fused silica beads to trap nonvolatile residue and prevent column contamination when analyzing dirty samples; also, packing in wool is recommended to aid in vaporization of high molecular weight compounds and to minimize discrimination
  • O.D. × Length: 6.5 × 78.5mm
Spezifikation
Spezifikation
Glass Splitless
25/Pk.
0.4 cm
Agilent GCs Equipped with Split/Splitless Inlets
IP Splitless Straight Inlet Liner
7.85 cm
0.65 cm
Borosilicate Glass