Learn More
Restek™ Super-Clean™ Gas Filters
Artikelnummer. 10728064
Encompass_Preferred
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1,8 g H2O, 500 ml O2
1000 ml O2
12 g Kohlenwasserstoff
7.2 g Wasser
Artikelnummer. 10728064
Marke: Restek™ 22029
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Benötigt
Filter cartridges with single-, two-, or three-position baseplates (sold separately, visit www.fishersci.com for more information).
Gas filter cartridges with a high-purity output to ensure 99.9% pure gas for laboratories
  • Feature quick-connect for easy, leak-free filter cartridge changes
  • Glass interior prevents diffusion; plastic exterior ensures safety
  • Easy-to-read indicators with color change code printed on the filter cartridge aid in replacement
Ultra-High Capacity Filters
Are available for removing hydrocarbons, moisture, or oxygen impurities. Maximum pressure: 11 bar. Estimated lifetime of filter cartridges is approximately two years.
Replacement Triple Filter Cartridge
Removes oxygen, moisture, and hydrocarbon impurities. Ideal for use in mass spectrometry analyses, ECD detectors, and for protecting analytical columns against damage for contaminated carrier gas. Maximum pressure: 11 bar. Estimated lifetime of filter cartridge is approximately one year.
Replacement Fuel Gas Filter Cartridge
Removes moisture and hydrocarbon impurities. Use for purifying flame ionization detector (FID) fuel gases to produce a stable baseline, improve overall reproducibility and sensitivity. Maximum pressure: 11 bar. Estimated lifetime of filter cartridge is approximately 1.5 years.
Bestellinformation
Dimensions of all cartridge filters: 10.62L x 1 3/4 in. dia. (27 x 4.4cm)
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 33.81 oz. O2
Kapazität (metrisch) 1000 ml O2
Farbanzeige Yes
Typ Ultra High Capacity Oxygen Filter
Flussrate 7 L/min.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Inert carrier gas
Gemessene Gase Inert Carrier Gas
Gehäusematerial Glass, Polycarbonate
Druck 159 psi
Länge (angloamerikanisch) 10.62 in.
Länge (metrisch) 27 cm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1,75 in.
Außendurchmesser (metrisch) 4.4 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.