Learn More
Restek™ Ultra™ aQ C18 Reversed Phase HPLC Column, 3 μm
Artikelnummer. 15228814
Encompass_Preferred
Click to view available options
Länge (metrisch):
100 mm
Durchmesser (metrisch):
2,1 mm
Flussrate:
0,31 ml/min
Artikelnummer. 15228814
Marke: Restek™ 9178312
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kohlenstoffbeladung: 15 %; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Umkehrphase
The Ultra line represents a broad selection of stationary phases on a single silica support. Made of high-purity, type-B silica that minimizes activity and creates high-density bonding, these columns are designed for selective and reliable HPLC applications.
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 2,1 mm
Filmdicke 3 μm
Flussrate 0,31 ml/min
Zur Verwendung mit Highly Aqueous (up to 100%) Mobile Phases
Länge (metrisch) 100 mm
Partikelform Kugelförmig
Partikelgröße 3 μm
pH 2,5 bis 8
Porengröße 100 Å
Menge Je 1
Temperatur 80 °C
USP-Typ L1
Stationäre Phase aQ C18
Verpackungsmaterial Type B Silica
Kohlenstoffbeladung 15%
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Nein
Phase Umkehrphase
Material Edelstahl (316)
Typ Säule
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.