Learn More
Restek™ Valco Ferrules and Nuts
Artikelnummer. p-4910693
Encompass_Preferred
Click to view available options
Typ:
Ferrule
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 10047322
Marke: Restek™ 20286
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
For Valco connectors.
  • Stainless-steel
  • Size: 0.0625 in.
Spezifikation
Typ Ferrule
Zur Verwendung mit (Geräte) Restek Chromatoraphy Systems
Material Edelstahl
Menge 10 Pk.