Learn More
Restek™ Vu-Union Vespel/Graphite Ferrules
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0,05 cm
0,08 cm
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Material: 60% Vespel/40% graphite
- Maximum Operating Temperature: 400°C
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Ferrule |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.0314 in. |
| Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | 752°F |
| Betriebstemperatur (metrisch) | 400°C |
| Größe (angloamerikanisch) Anschluss | 0.0625 in. |
| Größe (metrisch) Anschluss | 0.15 cm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Vacuum Vu-Union Connector, Fits Column 0.45, 0.53 I.D., 0.8 mm O.D. |
| Material | 40% Graphite, 60% Vespel |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,08 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.