Learn More
Restek™ WISP 48 Screw-Thread Step Vial
Artikelnummer. 10455242
Encompass_Preferred
Click to view available options
Farbe:
Klar
Menge:
100/Packung
Artikelnummer. 10455242
Marke: Restek™ 24654
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Vials only
  • White graduated marking spot
  • Screw-Thread
  • Volume: 4.0mL
  • Size:15 x 45mm
  • Cap Size:13mm/425
Spezifikation
Farbe Klar
Außendurchmesser (metrisch) 15 mm
Volumen (metrisch) 4 mL
Skala Ja
Höhe (angloamerikanisch) 1,77 in.
Verschlusstyp Schraubverschluss
Höhe (metrisch) 45 mm
Menge 100/Packung
Verschlussgröße 13-425
Marking Spot Ja
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.