Learn More
Human RET [V804M], GST Tag, His Tag Recombinant Protein
Human RET V804M, C-terminal fragment, amino acids H658-S1114 (as in NCBI/Protein entry NP_066124.1) with a V804M mutation, N-terminal GST-HIS6 fusion protein with a 3C cleavage site, expressed in Sf9 insect cells.
492.00 € - 7490.00 €
Spezifikation
Gen-Alias | CDHF12, CDHR16, HSCR1, MEN2A, MEN2B, MTC1, PTC, RET51, RET-ELE1 |
---|---|
Proteinlänge | aa 658-1114 |
Spezies | Human |
Rekombinant | Recombinant |
Proteinmarkierung | GST Tag, His Tag |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15478883
|
Invitrogen
PV6223 |
10μg |
492.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15488883
|
Invitrogen
PV6224 |
100μg |
1678.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 22-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15498883
|
Invitrogen
PV6225 |
1mg |
7490.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 22-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Validated in LanthaScreen™ Kinase Binding Assay
- Protocols available for simple use and optimized performance
- Multiple pack sizes available for convenient use
Spezifikation
CDHF12, CDHR16, HSCR1, MEN2A, MEN2B, MTC1, PTC, RET51, RET-ELE1 | |
Human | |
GST Tag, His Tag |
aa 658-1114 | |
Recombinant |