Learn More
Retinoic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16426516
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
100 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 16426516
Marke: Medchem Express HY14649
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
MedChemExpress Retinoic acid is a metabolite of vitamin A that plays important roles in cell growth, differentiation, and organogenesis. Retinoic acid is a natural agonist of RAR nuclear receptors, with IC50s of 14 nM for RARα/β/γ. Retinoic acid bind to PPARβ/δ with Kd of 17 nM. Retinoic acid acts as an inhibitor of transcription factor Nrf2 through activation of retinoic acid receptor alpha.
Retinoic acid is a metabolite of vitamin A that plays important roles in cell growth, differentiation, and organogenesis. Retinoic acid is a natural agonist of RAR nuclear receptors, with IC50s of 14 nM for RARα/β/γ. Retinoic acid bind to PPARβ/δ with Kd of 17 nM. Retinoic acid acts as an inhibitor of transcription factor Nrf2 through activation of retinoic acid receptor alpha.
Specifikationer
Chemischer Name oder Material Retinoic acid
CAS 302-79-4
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H28O2
Menge 100 mg
Synonym Vitamin A acid all-trans-Retinoic acid ATRA
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (166.42 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES CC1(C)C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C(O)=O)=C(C)CCC1
Molekulargewicht (g/mol) 300.44
Formelmasse 300.44
Reinheit (%) 96.11%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.