Learn More
MedChemExpress Retinyl acetate
Artikelnummer. 16439126
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16439126 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16439126 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYN0679
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Retinyl acetate is a synthetic acetate ester form derived from retinol and has potential antineoplastic and chemo preventive activities.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Pure form -20°C 3 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekulargewicht 328.49 g/mol
Versandbedingung Room temperature
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
CAS 127-47-9
Produkttyp Natural Products
Reinheit 99.29%
Löslichkeit DMSO : 50 mg/mL (152.21 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.04 mM∣Need ultrasonic)
Synonym Retinol acetate∣ Vitamin A acetate
Menge 100 mg