Learn More
RETSCH Knife Mill Grindomix GM300 Accessories: Grinding Containers
Zubehör für Knife Mill Grindomix GM300.
344.00 € - 975.00 €
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 5 l |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Messermühle Grindomix GM300 |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11974302
|
RETSCH
02.045.0056 |
Mahlbehälter mit Messerhalterung | Kunststoff |
700.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11984302
|
RETSCH
03.045.0056 |
Mahlbehälter | Kunststoff |
344.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11994302
|
RETSCH
03.045.0055 |
Mahlbehälter | Edelstahl |
975.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Zur Verwendung mit Messermühle Grindomix GM300 (Kat. Nr. 08-418-325).
Spezifikation
5 l | |
Für Messermühle Grindomix GM300 |