Learn More
RETSCH Safe-Lock Reaktionsgefäße MM 2,0 ml, 1000 Stk.
Artikelnummer. 10267334 Alle ansehen Retsch Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 mL
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10267334 2 mL 1000 Stück
1 options
Artikelnummer. 10267334
Marke: RETSCH 22.749.0001
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zubehör für Mischermühle: Reaktionsfläschchen
  • Kapazität: 2 ml
  • Lieferung 1000 /Packung
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2 mL
Volumen (metrisch) 2 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 0,54 dr.