Learn More
RETSCH ZM200 Ultrazentrifugalmühle: Ringsiebe
Edelstahlsiebe für die Verwendung mit ZM200 Ultrazentrifugalmühle
Marke: RETSCH 03.647.0248
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Spezifikation
Ringsieb mit verstärktem Rand | |
Verstärkter Rand | |
0,01 in. (0,50 mm) |
ZM200 Ultra-Zentrifugalmühle | |
Edelstahl | |
Conidur-Löcher |