Learn More
RETSCH ZM200 Ultrazentrifugalmühle: Ringsiebe
Edelstahlsiebe für die Verwendung mit ZM200 Ultrazentrifugalmühle
Marke:  RETSCH 03.647.0249
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11761846
  • 379.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Ringsieb mit verstärktem Rand
Verstärkter Rand
0,029 in. (0,75 mm)
ZM200 Ultra-Zentrifugalmühle
Edelstahl
Conidur-Löcher