Learn More
BUCHI FlashPure ID C18-WP-Flash-Kartuschen
Artikelnummer. 16390296 Alle ansehen Buchi Produkte
Click to view available options
Säulenbettgewicht (metrisch):
4 g
Artikelnummer. 16390296
Marke: BUCHI 145169482
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
1 Stück
Ideal für Peptide, Proteine und Lipide
  • Hochauflösende Trennung durch hochwertiges Silika
  • Höhere Fraktionsreinheit durch bessere Trennung
  • Schnellere Verdampfung kleinerer Fraktionsvolumina
  • Reproduzierbare Leistungsfähigkeit von Charge zu Charge
  • Höherer Probendurchsatz durch großes Fassungsvermögen für die Probenbeladung
  • Weniger Lösungsmittel: Erforderliche Aufreinigungsausbeute wird schneller erreicht
Spezifikation
Material Silika – C-18 WP
Typ Reveleris
Enthält 1 Stk.
Säulenbettgewicht (metrisch) 4 g
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für Peptide, Proteine und Lipide und andere Reinigungen großer Moleküle
Max. Druck 200 psig