Learn More
BUCHI FlashPure ID Silika-Flash-Kassetten
Hervorragende Leistung in konventionellen Anwendungen
150.00 € - 396.00 €
Spezifikation
Material | Silika |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Nützlich für konventionelle Anwendungen; polare Verbindungen |
Produktcode | Marke | Säulenbettgewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Säulenbettgewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16350276
|
BUCHI
145146130 |
4 g |
150.00 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16360276
|
BUCHI
145146133 |
80 g |
336.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11383501
|
BUCHI
145146135 |
330 g |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10676765
|
BUCHI
145146131 |
12 g |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Hochauflösende Trennung durch hochwertiges Silika
- Höhere Fraktionsreinheit durch bessere Trennung
- Schnellere Verdampfung kleinerer Fraktionsvolumina
- Reproduzierbare Leistungsfähigkeit von Charge zu Charge
- Höherer Probendurchsatz durch großes Fassungsvermögen für die Probenbeladung
- Weniger Lösungsmittel: Erforderliche Aufreinigungsausbeute wird schneller erreicht
Spezifikation
Silika | |
Nützlich für konventionelle Anwendungen; polare Verbindungen |