Learn More
BUCHI FlashPure ID HP Silika-Flash-Kassetten
Hohe Auflösung für komplexe oder schwer zu reinigende Proben
Marke:  BUCHI 145170204
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.23484kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15883710
  • 530.00 € / 12 Stück
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet: 20 Stück
Beschreibung
Beschreibung
  • Hochauflösende Trennung durch hochwertiges Silika
  • Höhere Fraktionsreinheit durch bessere Trennung
  • Schnellere Verdampfung kleinerer Fraktionsvolumina
  • Reproduzierbare Leistungsfähigkeit von Charge zu Charge
  • Höherer Probendurchsatz durch großes Fassungsvermögen für die Probenbeladung
  • Weniger Lösungsmittel: Erforderliche Aufreinigungsausbeute schneller erreicht
Spezifikation
Spezifikation
Silika-HP
12 Stück
Hervorragende Auflösung für komplexe oder schwer zu reinigende Proben
FlashPure
80 g
200 psig