Learn More
RUBIS Reverse-Action-Pinzette
Artikelnummer. 11753426
Encompass_Preferred
Click to view available options
Spitzenform:
Flache/abgerundete Spitze
Scharfe, feine Spitze
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11753426
Marke: RUBIS 321R
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Reverse Action Pinzette - Antimagnetisch/Anti-Säure SS
  • Umgekehrte Pinzette
  • Hochpräzise Pinzette
  • 100 % in der Schweiz hergestellt
  • Zum Öffnen drücken
  • Anti-Säure/Antimagnetischer Edelstahl
  • Perfekte Ausrichtung
  • Sehr zuverlässig
  • Entwickelt für Anwendungen mit längerem Gebrauch
Spezifikation
Spitzenform Flache/abgerundete Spitze
Länge (angloamerikanisch) 4.72 in.
Material Säurebeständiger/antimagnetischer Edelstahl
Länge (metrisch) 123 mm
Produkttyp Pinzette mit umgekehrter Wirkung
Menge (Anzahl pro Karton) Je 1
Typ Automatisch blockierende Pinzette
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.