Learn More
RUBIS Reverse-Action-Pinzette
Artikelnummer. p-9691002
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Spitzenform:
Flache/abgerundete Spitze
Scharfe, feine Spitze
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Spitzenform unitSize
11743426 Scharfe, feine Spitze 1 Stück
11753426 Flache/abgerundete Spitze 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 11743426
Marke: RUBIS OR
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Reverse Action Pinzette - Antimagnetisch/Anti-Säure SS
  • Umgekehrte Pinzette
  • Hochpräzise Pinzette
  • 100 % in der Schweiz hergestellt
  • Zum Öffnen drücken
  • Anti-Säure/Antimagnetischer Edelstahl
  • Perfekte Ausrichtung
  • Sehr zuverlässig
  • Entwickelt für Anwendungen mit längerem Gebrauch
Spezifikation
Spitzenform Scharfe, feine Spitze
Länge (angloamerikanisch) 4.52 in.
Material Säurebeständiger/antimagnetischer Edelstahl
Länge (metrisch) 115 mm
Produkttyp Pinzette mit umgekehrter Wirkung
Menge (Anzahl pro Karton) Je 1
Typ Pinzette mit Feststellmechanismus