Learn More
Reynoutrin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16494907
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16494907 50 mg 50 Milligramm
16489208 10 mg -
16431628 5 mg 5 Milligramm
16423916 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16494907 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN1354
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Reynoutrin (Quercetin-3-D-xyloside) is a flavonoid from Psidium cattleianum, with antioxidant and radical-scavenging activity.
Reynoutrin (Quercetin-3-D-xyloside) is a flavonoid from Psidium cattleianum, with antioxidant and radical-scavenging activity.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Reynoutrin
CAS 549-32-6
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H18O11
Menge 50 mg
Synonym Quercetin-3-D-xyloside Reinutrin
Löslichkeitsinformationen DMSO : 150 mg/mL (345.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(O[C@H]2[C@@H]([C@H]([C@@H](CO2)O)O)O)=C(C3=CC=C(O)C(O)=C3)OC4=CC(O)=CC(O)=C14
Molekulargewicht (g/mol) 434.35
Formelmasse 434.35
Reinheit (%) 97.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neurodegeneration