Learn More
RFP Rat, Unconjugated, Clone: 5F8, Proteintech ChromoTek
Rat Monoclonal Antibody
Marke: Chromotek 5f8-20
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Rat monoclonal [5F8] to Red Fluorescent Proteins (RFP)
Spezifikation
| RFP | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| 20 μL | |
| Shipped at ambient temperature. Store at +4°C. Stable for one year. |
| Immunofluorescence, ELISA | |
| 5F8 | |
| Rat | |
| Primary | |
| IgG2a |