Learn More
Invitrogen™ RFP-Tag (aa 22 bis 36), Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marque: Invitrogen™ PEP260
Informations supplémentaires : CAS : 69-74-9 Netto-Gewicht : 0.01000kg
Description
RFP-Tag (Reste 22 bis 36), synthetisches Peptid, PEP-260, von Invitrogen.
PEP-260 ist ein synthetisches Peptid aus 15 Aminosäuren, dessen Sequenz vom humanen RFP-Tag-Protein abgeleitet ist. Die Sequenz dieses Peptids lautet (von Amino- zu Carboxy-Terminus): V (22)-N-G-H-E-F-E-I-E-G-E-G-E-G-R (36) Dieses Peptid kann für Neutralisierungs- und Kontrollexperimente mit dem polyklonalen Antikörper, der mit diesem Produkt reagiert, verwendet werden, RFP-Epitope-Tag, Katalog # PA1 bis 986. Die Verwendung einer Lösung mit gleichem Gewicht pro Volumeneinheit von Peptid und entsprechendem Antikörper führt zu einer Lösung mit einem großen molaren Überschuss an Peptid (ca. 70-fach) und ermöglicht die kompetitive Hemmung von Antikörper-Protein-Bindungsreaktionen. Mit 0.1 ml destilliertem Wasser rekonstituieren.Spécification
Nicht artspezifisch | |
RFP-Markierung (aa 22 bis 36) | |
-°° C, Gefrier-/Auftauzyklen vermeiden | |
Lyophilisiert | |
Regelung | |
Kein Konservierungsmittel | |
50 μ g | |
V(22) - N - G - H - E - F - E - I - E - G - E - G - E - G - R (36) |
gereinigt | |
0.5 mg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
Peptid ohne Konservierungsmittel | |
Yes | |
Peptid | |
RUO - research use only |