missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RFX1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | RFX1 |
---|---|
Konzentration | 0.4 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16885195
|
Proteintech
26859-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 15-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16875195
|
Proteintech
26859-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 15-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
This gene is a member of the regulatory factor X gene family, which encodes transcription factors that contain a highly-conserved winged helix DNA binding domain. The protein encoded by this gene is structurally related to regulatory factors X2, X3, X4, and X5. It is a transcriptional activator that can bind DNA as a monomer or as a heterodimer with RFX family members X2, X3, and X5, but not with X4. This protein binds to the X-boxes of MHC class II genes and is essential for their expression. Also, it can bind to an inverted repeat that is required for expression of hepatitis B virus genes.Spezifikation
RFX1 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
P22670 | |
5989 | |
RFX1 Fusion Protein Ag25442 | |
Primary | |
-20°C | |
RFX1 |
0.4 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
EF C, Enhancer factor C, Regulatory factor X 1, RFX, RFX1, Transcription factor RFX1 | |
RFX1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |