Learn More
RG3039, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200101862
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16462826 25 mg 25 Milligramm
16454766 100 mg -
16430077 50 mg 50 Milligramm
16423688 10 mg -
16416427 5 mg 5 Milligramm
5 options
Artikelnummer. 16462826
Marke: Medchem Express HY102020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress RG3039 (PF-06687859) is an orally bioavailable and brain-penetrant DcpS inhibitor with an IC50 of 0.069 nM.
RG3039 (PF-06687859) is an orally bioavailable and brain-penetrant DcpS inhibitor with an IC50 of 0.069 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material RG3039
CAS 1005504-62-0
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H23Cl2N5O
Menge 25 mg
Synonym PF-06687859
Löslichkeitsinformationen DMSO : 5 mg/mL (11.56 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES NC1=NC(N)=C2C(OCC3CCN(CC4=C(Cl)C=CC=C4Cl)CC3)=CC=CC2=N1
Molekulargewicht (g/mol) 432.35
Formelmasse 432.35
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation