Learn More
RGFP966, MedChemExpress
Artikelnummer. 16436356
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16436356 100 mg 100 Milligramm
16435908 10 mg 10 Milligramm
16422057 50 mg -
16408547 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16436356 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13909
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress RGFP966 is a highly selective HDAC3 inhibitor with an IC50 of 80 nM and shows no inhibition to other HDACs at concentrations up to 15 μM. RGFP966 can penetrate the blood brain barrier (BBB).
RGFP966 is a highly selective HDAC3 inhibitor with an IC50 of 80 nM and shows no inhibition to other HDACs at concentrations up to 15 μM. RGFP966 can penetrate the blood brain barrier (BBB).
Spezifikation
Chemischer Name oder Material RGFP966
CAS 1357389-11-7
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H19FN4O
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMF : 50 mg/mL (137.97 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (137.97 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=C(F)C=C1N)/C=C/C2=CN(C/C=C/C3=CC=CC=C3)N=C2.[E]
Molekulargewicht (g/mol) 362.4
Formelmasse 362.4
Reinheit (%) 99.13%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death