Learn More
Invitrogen™ RGS6 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB3885)
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
146.00 € - 500.00 €
Spezifikation
Antigen RGS6
Klon 24GB3885
Inhalt und Lagerung -20°C
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30275167
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA557217
100 μL
500.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30276157
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA557218
20 μL
146.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
RGS6 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF
Members of the RGS (regulator of G protein signaling) family, such as RGS6, modulate G protein function by activating the intrinsic GTPase activity of the alpha (guanine nucleotide-binding) subunits (Seki et al., 1999 [PubMed 10083744]).
Spezifikation
Spezifikation
RGS6
-20°C
Recombinant Monoclonal
Liquid
IgG
Human, Mouse, Rat
RGS6
DKFZp313G1241; FLJ43552; GAP; H_DJ1108A12.1; MGC142132; regulator of G-protein signaling 6; regulator of G-protein signalling 6; RGS6; S914; WUGSC:H_DJ0283M22.1; WUGSC:H_DJ1108A12.1
RGS6
Primary
Affinity chromatography
24GB3885
Western Blot, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
P49758, P49801, Q9Z2H2
50779, 54295, 9628
A synthesized peptide derived from human RGS6 (aa 403-465).