Learn More
Rhein, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15487408
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15487408 250 mg 250 Milligramm
15477408 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15487408 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60902.MD
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 478-43-3 | C15H8O6 | 284.223 g/mol
Rhein is used to inhibit growth factor beta-1 induced plasminogen activator inhibitor-1 in endothelial cells. It acts as an antibacterial agent against Staphylococcus aureus. It is also used as a laxative. Further, it is employed as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Rhein wird zur Hemmung des Wachstumsfaktors beta1-induzierter Plasminogen-Aktivator-Inhibitor Typ 1 in endothelialen Zellen verwendet. Wirkt als antibakterielles Mittel gegen Staphylococcus aureus. Wird auch als Abführmittel verwendet. Darüber hinaus wird es als pharmazeutisches Zwischenprodukt eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Natriumhydroxid. Unlöslich in Wasser, Dimethylsulfoxid und Ethanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Wärmeempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 478-43-3
Summenformel C15H8O6
Molekulargewicht (g/mol) 284.223
MDL-Nummer MFCD00009618
InChI-Schlüssel FCDLCPWAQCPTKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym rhein, monorhein, rheic acid, rhubarb yellow, cassic acid, chrysazin-3-carboxylic acid, 4,5-dihydroxyanthraquinone-2-carboxylic acid, 4,5-dihydroxy-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-2-carboxylic acid, rheinic acid, 1,8-dihydroxyanthraquinone-3-carboxylic acid
PubChem CID 10168
ChEBI CHEBI:8825
IUPAC-Name 4,5-Dihydroxy-9,10-dioxoanthracol-2-Carbonsäure
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)O)C(=O)C3=C(C=C(C=C3C2=O)C(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rhein
Schmelzpunkt >300°C
Menge 250 mg
Beilstein 2222155
Löslichkeitsinformationen Soluble in sodium hydroxide. Insoluble in water,dimethylsulfoxide and ethanol.
Formelmasse 284.22
Reinheit (%) 98%