Learn More
Rhodium, 5 % auf Aktivkohlepaste, C101023-5, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Rhodium |
Namenshinweis | 5% on activated carbon paste, C101023-5 |
Farbe | Schwarz |
Physikalische Form | Paste |
Menge | 2 g |