Learn More
Rhodium-Standard für ICP/MS, Claritas-PPT-Qualität, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Marke: SPEX Certiprep CLRH1-1AY
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.12500kg
Beinhaltet: NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Analyt | Konzentration |
---|---|
Rh | 10 μg/ml |
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
Rhodium-Standard | |
97.99 | |
Rh | |
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N | |
Rhodium | |
23948 | |
ICP-Spurenanalytik/ICP-MS | |
Claritas PPT™ Analysezertifikat beinhaltet bis zu 68 Elemente im ppt-Bereich. | |
125 ml | |
Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen. |
7440-16-6,7647-01-0,7732-18-5 | |
97.99 | |
MFCD00011201 MFCD03458392 | |
[Rh] | |
102.91 | |
CHEBI:33359 | |
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche | |
2 % HCl | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte |
Produkt nur für den Laborgebrauch