Learn More
Ribitol, MedChemExpress
Beschreibung
Ribitol is a crystalline pentose alcohol formed by the reduction of ribose. Enhancing the flux of D-glucose to the pentose phosphate pathway in Saccharomyces cerevisiae for the production of D-ribose and ribitol.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ribitol |
| Physikalische Form | Powder |
| CAS | 488-81-3 |
| Farbe | White |
| Menge | 500 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C5H12O5 |
| Synonym | Adonitol Adonite |
| Löslichkeitsinformationen | H2O : 33.33 mg/mL (219.06 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1.1 mg/mL (7.23 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)CO |
| Mehr anzeigen |