Learn More
Ribociclib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16469367
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16469367 5 mg 5 Milligramm
16442897 50 mg 50 Milligramm
16426828 10 mg -
16426936 100 mg -
4 options
Artikelnummer. 16469367
Marke: Medchem Express HY15777
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Ribociclib (LEE01) is a highly specific CDK4/6 inhibitor with IC50 values of 10 nM and 39 nM, respectively, and is over 1,000-fold less potent against the cyclin B/CDK1 complex.
Ribociclib (LEE01) is a highly specific CDK4/6 inhibitor with IC50 values of 10 nM and 39 nM, respectively, and is over 1,000-fold less potent against the cyclin B/CDK1 complex.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ribociclib
CAS 1211441-98-3
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C23H30N8O
Menge 5 mg
Synonym LEE011
Löslichkeitsinformationen DMSO : 20 mg/mL (46.03 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N(C)C)C(N1C2CCCC2)=CC(C1=N3)=CN=C3NC(N=C4)=CC=C4N5CCNCC5
Molekulargewicht (g/mol) 434.54
Formelmasse 434.54
Reinheit (%) 99.52%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease