missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ribociclib succinate, MedChemExpress
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
200 Milligramm
Beschreibung
Ribociclib succinate (LEE011 succinate) is a highly specific CDK4/6 inhibitor with IC50 values of 10 nM and 39 nM, respectively, and is over 1,000-fold less potent against the cyclin B/CDK1 complex.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ribociclib succinate |
| CAS | 1374639-75-4 |
| Farbe | Yellow |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C27H36N8O5 |
| Menge | 5 mg |
| Synonym | LEE011 succinate |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 41.67 mg/mL (75.40 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 4.17 mg/mL (7.55 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | O=C(N(C)C)C(N1C2CCCC2)=CC(C1=N3)=CN=C3NC(N=C4)=CC=C4N5CCNCC5.OC(CCC(O)=O)=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 552.63 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur