missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ribociclib succinate, MedChemExpress

Artikelnummer. 16446828
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
200 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16446828

Marke: Medchem Express HY15777B

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Ribociclib succinate (LEE011 succinate) is a highly specific CDK4/6 inhibitor with IC50 values of 10 nM and 39 nM, respectively, and is over 1,000-fold less potent against the cyclin B/CDK1 complex.

Ribociclib succinate (LEE011 succinate) is a highly specific CDK4/6 inhibitor with IC50 values of 10 nM and 39 nM, respectively, and is over 1,000-fold less potent against the cyclin B/CDK1 complex.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ribociclib succinate
CAS 1374639-75-4
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C27H36N8O5
Menge 10 mg
Synonym LEE011 succinate
Löslichkeitsinformationen DMSO : 41.67 mg/mL (75.40 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 4.17 mg/mL (7.55 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(N(C)C)C(N1C2CCCC2)=CC(C1=N3)=CN=C3NC(N=C4)=CC=C4N5CCNCC5.OC(CCC(O)=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 552.63
Formelmasse 552.63
Reinheit (%) 98.01%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt