Learn More
Riboflavin, MedChemExpress
Beschreibung
Riboflavin is an easily absorbed micronutrient with a key role in maintaining health in humans and other animals.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Riboflavin |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 83-88-5 |
| Farbe | Deep Yellow |
| Menge | 5 g |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C17H20N4O6 |
| Synonym | Vitamin B2 E101 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 17.86 mg/mL (47.45 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : 14.29 mg/mL (37.97 mM; ultrasonic and adjust pH to 8 with NaOH) |
| SMILES | O[C@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)CN1C(C=C(C)C(C)=C2)=C2N=C(C(N3)=O)C1=NC3=O |
| Mehr anzeigen |