Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ TissueLoc™ Biopsiekassetten
Gewährleisten Sie mit dem dreiseitigen Schriftfeld von Epredia™ Richard-Allan ScientificTM TissueLocTM Biopsiekassetten eine eindeutige Identifizierung vom Zuschneiden bis zur Aufbewahrung.
Marke: Epredia™ 58929
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.50000kg
Beschreibung
Gewährleisten Sie mit dem dreiseitigen Schriftfeld von Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ TissueLoc™ Biopsiekassetten eine eindeutige Identifizierung vom Zuschneiden bis zur Aufbewahrung.
- Die Scharnierkonstruktion gewährleistet Probensicherheit während der Verarbeitung und einfaches Entfernen des Deckels während des Ausgießens
- Die Basis ist kompatibel mit Metalldeckeln und und Ausgießformen aller gängigen Größen (aus Metall oder Einwegkunststoff)
- Die Kassetten sind praktischerweise entweder zusammengebaut erhältlich oder nicht zusammengebaut, um die Verwendung in einem Beschriftungssystem oder mit Metalldeckeln zu erleichtern
- Lösungsmittel- und entkalkerbeständig und kompatibel mit Mikrowellentechniken
- Unterschiedliche Farben ermöglichen eine einfache Probenkennzeichnung
Spezifikation
Small Square Pore | |
250/box; 2 boxes | |
Tan | |
Biopsy Cassette |