Learn More
Ridinilazole, MedChemExpress
Artikelnummer. 16481639
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
20 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16481639 1 mg 1 Milligramm
16479707 5 mg 5 Milligramm
16477178 10 mg -
16450576 20 mg 20 Milligramm
4 options
Artikelnummer. 16481639
Marke: Medchem Express HY16753
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Ridinilazole is a novel antibacterial with MICs range of 0.06-0.25 μg/mL (MIC90=8 μg/mL) against C. difficile.
Ridinilazole is a novel antibacterial with MICs range of 0.06-0.25 μg/mL (MIC90=8 μg/mL) against C. difficile.
Specifications
Chemischer Name oder Material Ridinilazole
Physikalische Form Solid
CAS 308362-25-6
Farbe Yellow
Menge 1 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H16N6
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym SMT19969
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 60 mg/mL (154.47 mM)
SMILES C1(C2=CC=NC=C2)=NC3=CC(C4=CC=C5C(N=C(C6=CC=NC=C6)N5)=C4)=CC=C3N1
Molekulargewicht (g/mol) 388.42
Formelmasse 388.42
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research