Learn More
Rifabutin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16473287
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16473287 50 mg 50 Milligramm
16471826 500 mg -
16447236 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16473287 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY1702550mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Rifabutin (Ansamycin) is a semisynthetic ansamycin antibiotic with potent antimycobacterial properties. Rifabutin inhibits DNA-dependent RNA polymerase.
Rifabutin (Ansamycin) is a semisynthetic ansamycin antibiotic with potent antimycobacterial properties. Rifabutin inhibits DNA-dependent RNA polymerase.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rifabutin
Physikalische Form Solid
CAS 72559-06-9
Farbe Deep Purple
Menge 50 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C46H62N4O11
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus
Synonym Ansamycin LM-427
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (59.03 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]1(O2)O/C=C/[C@@H]([C@H]([C@H]([C@H](C)[C@H](O)[C@H](C)[C@H]([C@H](/C=C/C=C(C(NC(C3=O)=C4NC5(CCN(CC(C)C)CC5)N=C4C6=C3C(O)=C(C)C2=C6C1=O)=O)\C)C)O)OC(C)=O)C)OC
Molekulargewicht (g/mol) 847.0
Formelmasse 847.0
Reinheit (%) 99.11%
Güte Research