Learn More
Brady™ M710 stabile DuraSleeve Einsteckschilder für die Kabelkennzeichnung
M710 stabile DuraSleeve Einsteckschilder für die Kabelkennzeichnung
Marke:  Brady™ 311998
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.08800kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17887854
  • 48.35 € / 500 Stück
Verfügbar ab: 25-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Brady™ DuraSleeve™ printable inserts create a durable legend
  • Rigid construction of the DuraSleeve™ wire marking system provides inserts that can easily be inserted into a clean carrier
  • Legend can be changed before or after termination
Spezifikation
Spezifikation
Non-adhesive
Gloss
Vinyl
Non-sterile
M710, BMP71
500 Labels
-40°C to +70°C
0.249 mm
0.17 in.
12 mm
Yellow
Tape
Wire and Cable Markers
Data and Telecommunications Labeling, Wire and Cable Labeling
1 Label
-40°F to +158°F
0.0098 in.
4.4 x 12 mm
0.47 in.