Learn More
Rilpivirine, MedChemExpress
Beschreibung
Rilpivirine (R278474) is a potent and specific diarylpyrimidine (DAPY) non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NNRTI). Rilpivirine has high antiviral activity against wild-type HIV (EC50=0.4 nM) and mutant viruses (EC50=0.1-2.0 nM). Rilpivirine has a high genetic barrier to resistance development of HIV.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Rilpivirine |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 500287-72-9 |
| Farbe | Yellow |
| Menge | 50 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C22H18N6 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | R278474 TMC278 DB08864 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 50 mg/mL (136.46 mM; Need ultrasonic) |
| Mehr anzeigen |