Learn More
Rimantadine hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16448246
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16448246 100 mg 100 Milligramm
16482139 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16448246 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0338A
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Rimantadine hydrochloride is an anti-influenza virus drug.
Rimantadine hydrochloride is an anti-influenza virus drug.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rimantadine hydrochloride
Physikalische Form Solid
CAS 1501-84-4
Farbe White
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C12H22ClN
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (231.74 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (154.48 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C1(C[C@H](C2)C3)C[C@H]3C[C@H]2C1)N.Cl
Molekulargewicht (g/mol) 215.76
Formelmasse 215.76
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research