missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rimonabant Hydrochloride, MedChemExpress

Artikelnummer. 16465968
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16465968 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16465968 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY14137

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Rimonabant Hydrochloride (SR 141716A Hydrochloride) is a highly potent and selective central cannabinoid receptor (CB1) antagonist with an Ki of 1.8 nM. Rimonabant Hydrochloride (SR 141716A Hydrochloride) also inhibits Mycobacterial membrane protein Large 3 (MMPL3).

Rimonabant Hydrochloride (SR 141716A Hydrochloride) is a highly potent and selective central cannabinoid receptor (CB1) antagonist with an Ki of 1.8 nM. Rimonabant Hydrochloride (SR 141716A Hydrochloride) also inhibits Mycobacterial membrane protein Large 3 (MMPL3).

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Rimonabant Hydrochloride
Physikalische Form Solid
CAS 158681-13-1
Farbe White
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H22Cl4N4O
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym SR 141716A Hydrochloride
Löslichkeitsinformationen DMSO : 33.33 mg/mL (66.63 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES ClC1=CC=C(C2=C(C)C(C(NN3CCCCC3)=O)=NN2C4=CC=C(Cl)C=C4Cl)C=C1.Cl
Molekulargewicht (g/mol) 500.25
Formelmasse 500.25
Reinheit (%) 99.28%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.