Learn More
RIPA-56, MedChemExpress
Artikelnummer. 16490916
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
200 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16490916 200 mg -
16459786 50 mg 50 Milligramm
16444506 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16490916 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY101032
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress RIPA-56 is a highly potent, selective, and metabolically stable inhibitor of receptor-interacting protein 1 (RIP1) with an IC50 of 13 nM. RIPA-56 can be used for the treatment of systemic inflammatory response syndrome.
RIPA-56 is a highly potent, selective, and metabolically stable inhibitor of receptor-interacting
Spezifikation
Chemischer Name oder Material RIPA-56
Physikalische Form Solid
CAS 1956370-21-0
Farbe White
Menge 200 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C13H19NO2
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (451.88 mM)
SMILES CCC(C)(C)C(N(CC1=CC=CC=C1)O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 221.3
Formelmasse 221.3
Reinheit (%) 99.71%
Güte Research