Learn More
MedChemExpress RIPA Lysis Buffer (Strong)
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 100 mL |
| Produkttyp | Kits |
| Inhalt und Lagerung | Stored at -20°C, and is stable for up to 12 months. |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Ziel | VD/VDR |